주요 문서
CO1H324AB64E
CombiPhos Catalysts Inc
2-Bromo-5-(2-chlorophenyl)pyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
269.53
Iupac Name
2-bromo-5-(2-chlorophenyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C10H6BrClN2/c11-10-13-5-7(6-14-10)8-3-1-2-4-9(8)12/h1-6H
InChI key
FQBVBQYZIFLITE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)