주요 문서
CO1H324AB51F
CombiPhos Catalysts Inc
4-Chloro-5-bromo-2-phenylpyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
269.53
Iupac Name
5-bromo-4-chloro-2-phenylpyrimidine
Inchi Code
1S/C10H6BrClN2/c11-8-6-13-10(14-9(8)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI key
AFUIIMJXYMULOL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)