주요 문서
CO1H324AB46A
CombiPhos Catalysts Inc
5-iodo-3,4-dihydro-2H-pyran
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
210.01
Iupac Name
5-iodo-3,4-dihydro-2H-pyran
Inchi Code
1S/C5H7IO/c6-5-2-1-3-7-4-5/h4H,1-3H2
InChI key
UOQIUTMODXMIHV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US