주요 문서
CO1H324AAD21
CombiPhos Catalysts Inc
(2-bromo-6-hydroxypyridin-4-yl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
217.81
Iupac Name
(2-bromo-6-hydroxypyridin-4-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C5H5BBrNO3/c7-4-1-3(6(10)11)2-5(9)8-4/h1-2,10-11H,(H,8,9)
InChI key
HEQZUIMEIANNGT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)