주요 문서
CO1H324A9A57
CombiPhos Catalysts Inc
4-bromo-2-(oxetan-3-yl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
228.09
Iupac Name
4-bromo-2-(oxetan-3-yl)aniline
Inchi Code
1S/C9H10BrNO/c10-7-1-2-9(11)8(3-7)6-4-12-5-6/h1-3,6H,4-5,11H2
InChI key
MHPNCUCPOYFQIR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)