주요 문서
CO1H324A9521
CombiPhos Catalysts Inc
1-(2-BROMOPYRIDIN-3-YL)PYRROLIDIN-3-OL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
243.1
Iupac Name
1-(2-bromopyridin-3-yl)pyrrolidin-3-ol
Inchi Code
1S/C9H11BrN2O/c10-9-8(2-1-4-11-9)12-5-3-7(13)6-12/h1-2,4,7,13H,3,5-6H2
InChI key
OWLZLCCWLVTTID-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US