주요 문서
CO1H324A9134
CombiPhos Catalysts Inc
2-Bromo-6-(4-fluorophenyl)pyrazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
253.07
Iupac Name
2-bromo-6-(4-fluorophenyl)pyrazine
Inchi Code
1S/C10H6BrFN2/c11-10-6-13-5-9(14-10)7-1-3-8(12)4-2-7/h1-6H
InChI key
NDONGFVZUODNEA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US