주요 문서
CO1H324A8FEE
CombiPhos Catalysts Inc
4-Bromo-2-(iso-butyl)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.1
Iupac Name
4-bromo-2-isobutylpyridine
Inchi Code
1S/C9H12BrN/c1-7(2)5-9-6-8(10)3-4-11-9/h3-4,6-7H,5H2,1-2H3
InChI key
QQAZBFHJPUPWHM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)