주요 문서
CO1H324A7B30
CombiPhos Catalysts Inc
2-bromo-6-cyclohexylpyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
240.14
Iupac Name
2-bromo-6-cyclohexylpyridine
Inchi Code
1S/C11H14BrN/c12-11-8-4-7-10(13-11)9-5-2-1-3-6-9/h4,7-9H,1-3,5-6H2
InChI key
JKFSCIIMZPOGKG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US