주요 문서
CO1H324A61C7
CombiPhos Catalysts Inc
3-Methoxy-5-(thiazol-5-yl)phenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
235.07
Iupac Name
(3-methoxy-5-(thiazol-5-yl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C10H10BNO3S/c1-15-9-3-7(10-5-12-6-16-10)2-8(4-9)11(13)14/h2-6,13-14H,1H3
InChI key
GEESQOKMUYHNPR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)