주요 문서
CO1H324A612A
CombiPhos Catalysts Inc
2-Methyl-4-(piperidin-1-yl)phenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
219.09
Iupac Name
(2-methyl-4-(piperidin-1-yl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C12H18BNO2/c1-10-9-11(5-6-12(10)13(15)16)14-7-3-2-4-8-14/h5-6,9,15-16H,2-4,7-8H2,1H3
InChI key
VYPBNPWOAFOJEK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)