주요 문서
CO1H324A5DEB
CombiPhos Catalysts Inc
3-(6-Fluoropyridin-2-yl)phenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
217.01
Iupac Name
(3-(6-fluoropyridin-2-yl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C11H9BFNO2/c13-11-6-2-5-10(14-11)8-3-1-4-9(7-8)12(15)16/h1-7,15-16H
InChI key
KSYANHVTSPECQV-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)