주요 문서
CO1H324A5D56
CombiPhos Catalysts Inc
5-Fluoro-2-(cyclobutoxy)pyridine-4-boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
211
Iupac Name
(2-cyclobutoxy-5-fluoropyridin-4-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C9H11BFNO3/c11-8-5-12-9(4-7(8)10(13)14)15-6-2-1-3-6/h4-6,13-14H,1-3H2
InChI key
HLIRVXCROPRDMC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)