주요 문서
CO1H324A5D06
CombiPhos Catalysts Inc
5-(CYCLOPROPYL)-2-TRIFLUOROMETHYLPYRIDINE-4-BORONIC ACID
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
230.98
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
(5-cyclopropyl-2-(trifluoromethyl)pyridin-4-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C9H9BF3NO2/c11-9(12,13)8-3-7(10(15)16)6(4-14-8)5-1-2-5/h3-5,15-16H,1-2H2
InChI key
UODQSACIVCCLBV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)