주요 문서
CO1H324A5C62
CombiPhos Catalysts Inc
2-Iodo-6-cyanopyridine-4-boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
273.83
Iupac Name
(2-cyano-6-iodopyridin-4-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C6H4BIN2O2/c8-6-2-4(7(11)12)1-5(3-9)10-6/h1-2,11-12H
InChI key
AUBBXZKPUMXCCI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)