주요 문서
COMH99A7BAA5
Combi-Blocks, Inc.
2-Bromo-4-phenylthiazole-5-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
284.13
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-4-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6BrNO2S/c11-10-12-7(8(15-10)9(13)14)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,13,14)
InChI key
KXZQSCDJQDHJLK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HF-7832
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HF-7832
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)