주요 문서
COMH97F0E44E
Combi-Blocks, Inc.
[1-(3-Bromobenzyl)-1h-imidazol-5-yl]methanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
302.6
MDL number:
Iupac Name
(1-(3-bromobenzyl)-1H-imidazol-5-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12BrN3.ClH/c12-10-3-1-2-9(4-10)7-15-8-14-6-11(15)5-13;/h1-4,6,8H,5,7,13H2;1H
InChI key
GIRHPKIZJSIHNU-UHFFFAOYSA-N
Purity
99%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?JN-6971
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?JN-6971
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)