주요 문서
COMH95E96BC3
Combi-Blocks, Inc.
4-(4-Fluorophenoxy)pyridine-2-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.2
MDL number:
Iupac Name
4-(4-fluorophenoxy)-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C12H7FN2O/c13-9-1-3-11(4-2-9)16-12-5-6-15-10(7-12)8-14/h1-7H
InChI key
HLILXGHMGNLVSH-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-5324
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-5324
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)