주요 문서
COMH93D67DE6
Combi-Blocks, Inc.
Methoxymethyl phenyl sulfone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
186.23
MDL number:
Iupac Name
(methoxymethylsulfonyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H10O3S/c1-11-7-12(9,10)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
InChI key
MZIVRTQIEKRAPI-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QN-8431
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QN-8431
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)