주요 문서
COMH93D67370
Combi-Blocks, Inc.
1-Ethylpyridinium chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
143.62
MDL number:
Iupac Name
1-ethylpyridinium chloride
Inchi Code
1S/C7H10N.ClH/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;/h3-7H,2H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
AMFMJCAPWCXUEI-UHFFFAOYSA-M
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QH-2344
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QH-2344
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)