주요 문서
COMH93D65BF4
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyldimethyl2-methyl-4-nitrophenoxysilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
267.4
MDL number:
Iupac Name
tert-butyldimethyl(2-methyl-4-nitrophenoxy)silane
Inchi Code
1S/C13H21NO3Si/c1-10-9-11(14(15)16)7-8-12(10)17-18(5,6)13(2,3)4/h7-9H,1-6H3
InChI key
FKFFPEOTEXWWFC-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-5264
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-5264
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)