주요 문서
COMH93D65B07
Combi-Blocks, Inc.
2-Ethyl-1h-indene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
144.22
MDL number:
Iupac Name
2-ethyl-1H-indene
Inchi Code
1S/C11H12/c1-2-9-7-10-5-3-4-6-11(10)8-9/h3-7H,2,8H2,1H3
InChI key
BSHJHVHMLRKHBZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OR-4907
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OR-4907
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)