주요 문서
COMH580D82BB
Combi-Blocks, Inc.
Furo[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
163.13
MDL number:
Iupac Name
furo[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H5NO3/c10-8(11)6-4-5-2-1-3-9-7(5)12-6/h1-4H,(H,10,11)
InChI key
IZLZCXOWFDCZLD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WA-6196
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WA-6196
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)