주요 문서
COMH42123EA7
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-1-(2,2-dimethoxyethyl)pyrazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
235.08
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-1-(2,2-dimethoxyethyl)-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C7H11BrN2O2/c1-11-7(12-2)5-10-4-6(8)3-9-10/h3-4,7H,5H2,1-2H3
InChI key
FIHKCFCRHLVPTA-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7409
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7409
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)