주요 문서
COMH4211F317
Combi-Blocks, Inc.
3-Iodo-pyridine-2,5-diamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
271.49
MDL number:
Iupac Name
3-iodopyridine-2,5-diamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H6IN3.ClH/c6-4-1-3(7)2-9-5(4)8;/h1-2H,7H2,(H2,8,9);1H
InChI key
PVKCUIWOHWGYSJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QJ-5563
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QJ-5563
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)