주요 문서
COMH4211F121
Combi-Blocks, Inc.
T-Butyl chlorodifluoroacetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
186.59
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl chloro(difluoro)acetate
Inchi Code
1S/C6H9ClF2O2/c1-5(2,3)11-4(10)6(7,8)9/h1-3H3
InChI key
CZLHJJSAELHRSE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QI-8084
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QI-8084
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)