주요 문서
COMH4211D258
Combi-Blocks, Inc.
1-Cyclobutyl-[1,4]diazepane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
154.26
MDL number:
Iupac Name
1-cyclobutyl-1,4-diazepane
Inchi Code
1S/C9H18N2/c1-3-9(4-1)11-7-2-5-10-6-8-11/h9-10H,1-8H2
InChI key
PEUPRRYADLJLAD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-9797
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-9797
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)