주요 문서
COMH4211B28E
Combi-Blocks, Inc.
5-Vinyl-1h-indole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
143.19
MDL number:
Iupac Name
5-vinyl-1H-indole
Inchi Code
1S/C10H9N/c1-2-8-3-4-10-9(7-8)5-6-11-10/h2-7,11H,1H2
InChI key
ASAAYQMSBGYWLR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-4400
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-4400
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)