주요 문서
COMH04239836
Combi-Blocks, Inc.
1-(Thien-2-ylmethyl)piperazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
182.29
MDL number:
Iupac Name
1-(2-thienylmethyl)piperazine
Inchi Code
1S/C9H14N2S/c1-2-9(12-7-1)8-11-5-3-10-4-6-11/h1-2,7,10H,3-6,8H2
InChI key
XTAPGYLDPZMKRN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-9347
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-9347