주요 문서
COMH04238A48
Combi-Blocks, Inc.
3-Amino-5-(2-furyl)cyclohex-2-en-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
177.2
MDL number:
Iupac Name
3-amino-5-(2-furyl)-2-cyclohexen-1-one
Inchi Code
1S/C10H11NO2/c11-8-4-7(5-9(12)6-8)10-2-1-3-13-10/h1-3,6-7H,4-5,11H2
InChI key
GCCVDWMQBDFSNA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-6624
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-6624
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)