주요 문서
COMH04238A25
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 2-[(4-methylphenyl)amino]cyclohex-1-ene-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
259.35
MDL number:
Iupac Name
ethyl 2-(4-toluidino)-1-cyclohexene-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C16H21NO2/c1-3-19-16(18)14-6-4-5-7-15(14)17-13-10-8-12(2)9-11-13/h8-11,17H,3-7H2,1-2H3
InChI key
IOXSBEMQDJJFLB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-6589
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-6589
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)