주요 문서
COMH04238929
Combi-Blocks, Inc.
N-Methyl-2-morpholin-4-ylacetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
158.2
MDL number:
Iupac Name
N-methyl-2-morpholinoacetamide
Inchi Code
1S/C7H14N2O2/c1-8-7(10)6-9-2-4-11-5-3-9/h2-6H2,1H3,(H,8,10)
InChI key
UBGWYKSEGWKKFU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-6333
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-6333
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)