주요 문서
COMH042384BC
Combi-Blocks, Inc.
2-[(E)-2-(3-Nitrophenyl)vinyl]quinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
276.29
MDL number:
Iupac Name
2-[2-(3-nitrophenyl)vinyl]quinoline
Inchi Code
1S/C17H12N2O2/c20-19(21)16-6-3-4-13(12-16)8-10-15-11-9-14-5-1-2-7-17(14)18-15/h1-12H/b10-8+
InChI key
URIXDBULDXTIHZ-CSKARUKUSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-5185
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-5185
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)