주요 문서
COMH04237E7B
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-3-chloro-5-methyl-1h-pyrazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
195.45
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-3-chloro-5-methyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C4H4BrClN2/c1-2-3(5)4(6)8-7-2/h1H3,(H,7,8)
InChI key
CJPLPFWEQQWZAZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-3563
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-3563
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)