주요 문서
COMH042376C3
Combi-Blocks, Inc.
3-Amino-5-methylcyclohex-2-en-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
125.17
MDL number:
Iupac Name
3-amino-5-methyl-2-cyclohexen-1-one
Inchi Code
1S/C7H11NO/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h4-5H,2-3,8H2,1H3
InChI key
OUTDGRREBULAEH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-1561
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-1561
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)