주요 문서
COMH04236A47
Combi-Blocks, Inc.
6-Hydroxyhexanohydrazide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
146.19
MDL number:
Iupac Name
6-hydroxyhexanohydrazide
Inchi Code
1S/C6H14N2O2/c7-8-6(10)4-2-1-3-5-9/h9H,1-5,7H2,(H,8,10)
InChI key
NDXKHTNDCMPVBN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-8351
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-8351
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)