주요 문서
COMH04236681
Combi-Blocks, Inc.
1,3-Dihydroxy-12h-benzo[b]xanthen-12-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
278.26
MDL number:
Iupac Name
1,3-dihydroxy-12H-benzo[b]xanthen-12-one
Inchi Code
1S/C17H10O4/c18-11-7-13(19)16-15(8-11)21-14-6-10-4-2-1-3-9(10)5-12(14)17(16)20/h1-8,18-19H
InChI key
MSAPVEXKCXYFIM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-7384
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-7384
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)