주요 문서
COMH0423649A
Combi-Blocks, Inc.
2,5-Dichloro-4-ethoxybenzenesulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
289.57
MDL number:
Iupac Name
2,5-dichloro-4-ethoxybenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H7Cl3O3S/c1-2-14-7-3-6(10)8(4-5(7)9)15(11,12)13/h3-4H,2H2,1H3
InChI key
PYFRLZCSAXMOPX-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-6897
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-6897
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)