주요 문서
COMH04235665
Combi-Blocks, Inc.
2'-Benzyl-1'-oxo-1',4'-dihydro-2'h-spiro[cyclopentane-1,3'-isoquinoline]-4'-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
335.4
MDL number:
Iupac Name
2'-benzyl-1'-oxo-2',4'-dihydro-1'H-spiro[cyclopentane-1,3'-isoquinoline]-4'-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C21H21NO3/c23-19-17-11-5-4-10-16(17)18(20(24)25)21(12-6-7-13-21)22(19)14-15-8-2-1-3-9-15/h1-5,8-11,18H,6-7,12-14H2,(H,24,25)
InChI key
MOWXAAQSBVCOGG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-3250
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-3250
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)