주요 문서
COMH04234D41
Combi-Blocks, Inc.
1,3-Dibromo-5-tetradecylbenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
432.28
MDL number:
Iupac Name
1,3-dibromo-5-tetradecylbenzene
Inchi Code
1S/C20H32Br2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-15-19(21)17-20(22)16-18/h15-17H,2-14H2,1H3
InChI key
DEEYQDRVVZEMDY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-9092
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-9092
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)