주요 문서
COMH0423326A
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl 2-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrrolo[2,3-c]pyridine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
344.22
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C18H25BN2O4/c1-16(2,3)23-15(22)21-13-11-20-9-8-12(13)10-14(21)19-24-17(4,5)18(6,7)25-19/h8-11H,1-7H3
InChI key
RHDMHNUGNHRHIG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Freezer
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-4931
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-4931