주요 문서
COMH039FD46D
Combi-Blocks, Inc.
2-tert-Butyl-3-hydroxy-3H-isoindol-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
205.26
MDL number:
Iupac Name
2-tert-butyl-3-hydroxy-1-isoindolinone
Inchi Code
1S/C12H15NO2/c1-12(2,3)13-10(14)8-6-4-5-7-9(8)11(13)15/h4-7,10,14H,1-3H3
InChI key
XWSTVMBFPMFHDB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-6609
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-6609
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)