주요 문서
COMH039FD3CC
Combi-Blocks, Inc.
2,2,2-Trifluoro-N-[(4-fluorophenyl)methyl]acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
221.15
MDL number:
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-N-(4-fluorobenzyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H7F4NO/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-14-8(15)9(11,12)13/h1-4H,5H2,(H,14,15)
InChI key
NFBVACBHJWDSQC-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4411
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4411
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)