주요 문서
COM945512636
Combi-Blocks, Inc.
4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
211.22
MDL number:
Iupac Name
4-((6-methylpyrazin-2-yl)oxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C12H9N3O/c1-9-7-14-8-12(15-9)16-11-4-2-10(6-13)3-5-11/h2-5,7-8H,1H3
InChI key
NOVGVEZLEUMVKJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-2329
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-2329
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)