주요 문서
COM945365320
Combi-Blocks, Inc.
N-Benzyl-1-(4-cyanophenyl)methanesulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
286.35
MDL number:
Iupac Name
N-benzyl(4-cyanophenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C15H14N2O2S/c16-10-13-6-8-15(9-7-13)12-20(18,19)17-11-14-4-2-1-3-5-14/h1-9,17H,11-12H2
InChI key
JLIWGCLWFRRVGV-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1720
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1720
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)