주요 문서
COM633470022
Combi-Blocks, Inc.
3-Amino-5-(2-hydroxyphenyl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.24
MDL number:
Iupac Name
5-amino-2'-hydroxy[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H11NO3/c14-10-6-8(5-9(7-10)13(16)17)11-3-1-2-4-12(11)15/h1-7,15H,14H2,(H,16,17)
InChI key
PNKROOMAIQEIAY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-8893
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-8893
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)