주요 문서
COM517297873
Combi-Blocks, Inc.
3-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
247.09
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-2-(2-methoxyethoxy)phenol
Inchi Code
1S/C9H11BrO3/c1-12-5-6-13-9-7(10)3-2-4-8(9)11/h2-4,11H,5-6H2,1H3
InChI key
GHLBLUXGHUMCJS-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4237
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4237
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)