주요 문서
COM517297837
Combi-Blocks, Inc.
N-(5-Bromo-2-methylphenyl)glycine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
244.09
MDL number:
Iupac Name
(5-bromo-2-methylanilino)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H10BrNO2/c1-6-2-3-7(10)4-8(6)11-5-9(12)13/h2-4,11H,5H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
VCNAHXVPZMNTCB-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1568
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1568
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)