주요 문서
COM497526550
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 5-[(1S)-1-amino-2-hydroxyethyl]-2-chlorobenzoate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
266.12
MDL number:
Iupac Name
methyl (S)-5-(1-amino-2-hydroxyethyl)-2-chlorobenzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12ClNO3.ClH/c1-15-10(14)7-4-6(9(12)5-13)2-3-8(7)11;/h2-4,9,13H,5,12H2,1H3;1H/t9-;/m1./s1
InChI key
FZAOTWPXCMVXJN-SBSPUUFOSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QM-9191
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QM-9191
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)