주요 문서
COM497518261
Combi-Blocks, Inc.
4-Chloro-2-fluorobenzoic acid sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
196.54
MDL number:
Iupac Name
sodium 4-chloro-2-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C7H4ClFO2.Na/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4;/h1-3H,(H,10,11);/q;+1/p-1
InChI key
LTDKNRAWRKPQGT-UHFFFAOYSA-M
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QJ-9862
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QJ-9862
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)